Drucken

Aluminiumisopropoxid zS, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Gefahr


MQ200

8.01079.9020 8.01079.9050
8.01079.9020EA 0 EUR
8.01079.9020 8.01079.9050
Aluminiumisopropoxid zS, Sigma-Aldrich®
Aluminiumisopropoxid
Formel: C₉H₂₁AlO₃
MW: 204.25 g/mol
Siedepunkt: 135
Melting Pt: 119
Dichte: 0.9771 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008870
CAS-Nummer: 555-31-7
EINECS: 209-090-8
UN: 3181
ADR: 4.1 II
Merck Index: 13,00346

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 130 - 134 °C
Molar Mass 204.24 g/mol
Boiling Point 94 °C (0.6 hPa)
Vapor Pressure 0.13 hPa (21 °C)
Flash Point 26 °C
Refractive Index 1.432 (23 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2 %(V)
Density 1.035 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 4.1
Hazard Class Description Flammable Solid


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR