Drucken

Ethylbromacetat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Gefahr


MQ200

8.01636.0250 8.01636.1000
8.01636.0250EA 86.6 EUR
8.01636.0250 8.01636.1000
Ethylbromacetat, Sigma-Aldrich®
Ethylbromacetat
Formel: BrCH₂COOCH₂CH₃
MW: 167 g/mol
Siedepunkt: 159
Melting Pt: –38 °C
Dichte: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 58
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000191
CAS-Nummer: 105-36-2
EINECS: 203-290-9
UN: 1603
ADR: 6.1 (3) II

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) decomposes
Melting Point -38 °C
Molar Mass 167.00 g/mol
Boiling Point 158 - 161 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 4.5 hPa (20 °C)
Flash Point 50 °C
Refractive Index 1.451 (20 °C, 589 nm)
Density 1.50 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR