Drucken
1,3-Dibrom-5,5-dimethylhydantoin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.03600.0250
8.03600.0250EA 46.2 EUR
8.03600.0250
1,3-Dibrom-5,5-dimethylhydantoin, Sigma-Aldrich®
1,3-Dibrom-5,5-dimethylhydantoin
Formel: C₅H₆Br₂N₂O₂
MW: 285.92 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003189
CAS-Nummer: 77-48-5
EINECS: 201-030-9
UN: 3084
ADR: 8 (5.1) II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 1 g/l (20 °C)
Melting Point 186.0 - 192.0 °C
Molar Mass 285.92 g/mol
Flash Point 155.0 °C
Density 1.00 g/cm3 (25 °C)
Ignition Point 550 °C