Drucken

Ferrocen zS, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Gefahr


MQ200

8.03978.0050 8.03978.5000
8.03978.0050EA 40.1 EUR
8.03978.0050 8.03978.5000
Ferrocen zS, Sigma-Aldrich®
Ferrocen
Formel: C₁₀H₁₀Fe
MW: 186.04 g/mol
Siedepunkt: 249
Melting Pt: 172…175 °C
Dichte: 1.49 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001427
CAS-Nummer: 102-54-5
EINECS: 203-039-3
UN: 1325
ADR: 4.1 II
Merck Index: 13,04070

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 172 - 175 °C
Molar Mass 186.03 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Boiling Point 249 °C
Vapor Pressure 3.4 hPa (100 °C)
Density 1.49 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 150 °C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR