Drucken
2-Methyl-2-Butanol, EMPLURA®, Supelco®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Gefahr
MQ200
8.06193.1000
8.06193.1000EA 38.96 EUR
8.06193.1000
2-Methyl-2-Butanol, EMPLURA®, Supelco®
2-Methyl-2-Butanol
Formel: C₅H₁₂O
MW: 88.15 g/mol
Siedepunkt: 102
Melting Pt: –8.4 °C
Dichte: 0.806 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 20
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004478
CAS-Nummer: 75-85-4
EINECS: 200-908-9
UN: 1105
ADR: 3 II
Merck Index: 13,07218