Drucken

2-Pyrrolidon zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.07041.0005 8.07041.0250 8.07041.1000 8.07041.9025
8.07041.0005EA 26.7 EUR
8.07041.0005 8.07041.0250 8.07041.1000 8.07041.9025
2-Pyrrolidon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2-Pyrrolidon
Formel: C₄H₇NO
MW: 85.11 g/mol
Siedepunkt: 245
Melting Pt: 24…26 °C
Dichte: 1.1115 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 129
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005270
CAS-Nummer: 616-45-5
EINECS: 210-483-1
Merck Index: 12,08200

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 24 - 26 °C
Molar Mass 85.11 g/mol
Boiling Point 250 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.04 hPa (20 °C)
Flash Point 138 °C
Refractive Index 1.48 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.8 - 16.6 %(V)
Density 1.11 g/cm3 (20 °C)
pH 9 - 11 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 390 °C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR