Drucken
2-Ethylpyrazin zS
Lieferant: MERCK MILLIPORE
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
8.14478.0005
8.14478.0005EA 0 EUR
8.14478.0005
2-Ethylpyrazin zS
2-Ethylpyrazine
Formel: C₆H₈N₂
MW: 108.14 g/mol
Siedepunkt: 152
Dichte: 0.98 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006149
CAS-Nummer: 13925-00-3
EINECS: 237-691-5
UN: 1993
ADR: 3 III