Drucken

L(+)-Histidin Hydrochlorid Monohydrat zS, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5


MQ200

8.16005.0025 8.16005.0100
8.16005.0025EA 33.5 EUR
8.16005.0025 8.16005.0100
L(+)-Histidin Hydrochlorid Monohydrat zS, Sigma-Aldrich®
L(+)-Histidin Hydrochlorid Monohydrat
Formel: C₆H₉N₃O₂·HCl·H₂O
MW: 209.63 g/mol
Melting Pt: 259
Dichte: 1.485 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00151027
CAS-Nummer: 5934-29-2
EINECS: 211-438-9
Merck Index: 13,04741
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=561d2381f930afe618f78d680790ea9a43f6596c&vid=561d2381f930afe618f78d680790ea9a43f6596c&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 169.9 g/l (20 °C)
Melting Point 259 °C (decomposition)
Molar Mass 209.63 g/mol
Bulk Density 770 kg/m3
pH 3.5 - 4.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR