Drucken

S(-)-Proline, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5


MQ200

8.16019.0025 8.16019.0100
8.16019.0025EA 55 EUR
8.16019.0025 8.16019.0100
S(-)-Proline, Sigma-Aldrich®
L(-)-Prolin
Formel: C₅H₉NO₂
MW: 115.13 g/mol
Siedepunkt: 245
Melting Pt: 220…222 °C
Dichte: 1.35 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064318
CAS-Nummer: 147-85-3
EINECS: 205-702-2
Merck Index: 13,07871

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 1500 g/l (20 °C)
Melting Point 220 - 222 °C (decomposition)
Molar Mass 115.13 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Density 1.35 - 1.38 g/cm3 (25 °C)
pH 5 - 7 (100 g/l, H2O, 20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR