Drucken

1-Amino-2-methoxyethan zS, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Gefahr


MQ200

8.18872.0100 8.18872.0500 8.18872.2500 8.18872.0025 8.18872.9025 8.18872.9022
8.18872.0100EA 213 EUR
8.18872.0100 8.18872.0500 8.18872.2500 8.18872.0025 8.18872.9025 8.18872.9022
1-Amino-2-methoxyethan zS, Sigma-Aldrich®
1-Amino-2-methoxyethane
Formel: C₃H₉NO
MW: 75.11 g/mol
Siedepunkt: 95
Melting Pt: –82 °C
Dichte: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 12
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008180
CAS-Nummer: 109-85-3
EINECS: 203-712-1
UN: 2733
ADR: 3 (8) II

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -82 °C
Molar Mass 75.11 g/mol
Boiling Point 95 °C (1013 hPa)
Flash Point 12 °C
Refractive Index 1.4594 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 3 - 16.10 %(V)
Density 0.87 g/cm3 (20 °C)
pH 12 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 285 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR