Drucken

EDTA Dikaliumsalz Dihydrat zS, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Achtung


MQ200

8.19040.0025 8.19040.0100 8.19040.9025
8.19040.0025EA 32.4 EUR
8.19040.0025 8.19040.0100 8.19040.9025
EDTA Dikaliumsalz Dihydrat zS, Sigma-Aldrich®
EDTA Dikaliumsalz Dihydrat
Formel: C₁₀H₁₄K₂N₂O₈·2H₂O
MW: 404.46 g/mol
Melting Pt: 272
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150036
CAS-Nummer: 25102-12-9
EINECS: 217-895-0
Merck Index: 13,03546

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 272 °C
Molar Mass 404.47 g/mol
Bulk Density 310 kg/m3
Vapor Pressure (20 °C)
pH 4 - 5 (50 g/l, H2O, 20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR