Drucken

Dinatriumsuccinat Hexahydrat zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.20151.0100 8.20151.0500 8.20151.9050
8.20151.0100EA 31.3 EUR
8.20151.0100 8.20151.0500 8.20151.9050
Dinatriumsuccinat Hexahydrat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Dinatriumsuccinat Hexahydrat
Formel: NaOOCCH₂CH₂COONa·6H₂O
MW: 270.14 g/mol
Melting Pt: 300
Dichte: 1.529 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149117
CAS-Nummer: 6106-21-4
EINECS: 205-778-7
Merck Index: 13,08754

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 349 g/l (25 °C)
Melting Point 120 °C Elimination of water of crystallisation
Molar Mass 270.15 g/mol
pH 6.0 - 8.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR