Drucken

Butylphosphat (Gemisch aus Mono- und Diester) zS, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Gefahr


MQ200

8.20251.0100 8.20251.1000 8.20251.9030 8.20251.9025
8.20251.0100EA 36.4 EUR
8.20251.0100 8.20251.1000 8.20251.9030 8.20251.9025
Butylphosphat (Gemisch aus Mono- und Diester) zS, Sigma-Aldrich®
Butylphosphat (Gemisch aus Mono- und Diester)
Storage Temperature: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 12788-93-1
EINECS: 235-826-2
UN: 1718
ADR: 8 III

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) partly soluble
Boiling Point 145 °C (1013 hPa)
Flash Point 108.5 °C
Density 1.13 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Dibutyl phosphate, Phosphoric acid butyl ester


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR