Drucken

2,5-Di-tert-butylhydrochinon zS, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Gefahr


MQ200

8.21762.0250 8.21762.1000 8.21762.9025
8.21762.0250EA 45.4 EUR
8.21762.0250 8.21762.1000 8.21762.9025
2,5-Di-tert-butylhydrochinon zS, Sigma-Aldrich®
2,5-Di-tert-butylhydrochinon
Formel: C₁₄H₂₂O₂
MW: 222.33 g/mol
Siedepunkt: 334
Melting Pt: 212
Dichte: 1.078 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008825
CAS-Nummer: 88-58-4
EINECS: 201-841-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 214 - 217 °C
Molar Mass 222.32 g/mol
Ignition Point 420 °C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR