Drucken

Tetramethylammoniumchlorid zS, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Gefahr


MQ200

8.22156.0250 8.22156.1000 8.22156.9010 8.22156.5000
8.22156.0250EA 49 EUR
8.22156.0250 8.22156.1000 8.22156.9010 8.22156.5000
Tetramethylammoniumchlorid zS, Sigma-Aldrich®
Tetramethylammoniumchlorid
Formel: (CH₃)₄NCl
MW: 109.60 g/mol
Melting Pt: > 300 °C
Dichte: 1.169 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: >100 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011628
CAS-Nummer: 75-57-0
EINECS: 200-880-8
UN: 2811
ADR: 6.1 II

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 300 °C
Molar Mass 109.60 g/mol
Vapor Pressure (20 °C)
Flash Point 100 °C
Density 1.17 g/cm3 (20 °C)
pH 6 - 8 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR