Drucken

Ameisensäure 99,0 Acidimetry zS, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Gefahr


MQ200

8.22254.1000 8.22254.9025 8.22254.1001 8.22254.2501
8.22254.1000EA 34 EUR
8.22254.1000 8.22254.9025 8.22254.1001 8.22254.2501
Ameisensäure 99,0 Acidimetry zS, Sigma-Aldrich®
Ameisensäure
Formel: HCO₂H
MW: 46.03 g/mol
Dichte: 1.22
Flash-Pt: 48
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003297
CAS-Nummer: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
UN: 1779
ADR: 8 (3) II
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=e79a8c7fb6c358f57ed533653859d68b28119045&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 8 °C
Molar Mass 46.03 g/mol
Boiling Point 101 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 42 hPa (20 °C)
Flash Point 48 °C
Explosion Limit 12 - 38 %(V)
Density 1.22 g/cm3 (20 °C)
pH 2.2 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 480 °C
Saturation concentration 80 g/m3 (20 °C) Air
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR