Drucken
Abfallbehälter für biologische Gefahrstoffe, SP Bel-Art
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
F131970000
817-0453EA 169 EUR
817-0453
Abfallbehälter für biologische Gefahrstoffe, SP Bel-Art
Behälter Abfallbehälter
Abfallbehälter mit aufklappbarem Deckel für biologische Gefahrstoffe.
  • Einteiliger Klappdeckel schützt Benutzer vor Kontakt mit dem Inhalt; hilft, Gerüche zurückzuhalten und unerwünschte Schwebstoffe einzudämmen
  • Aus Polypropylen geformt für eine lange Lebensdauer
  • Stichfest, autoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
  • 482,6×584,2 mm Autoklavierbeutel passen perfekt und sind mit einem innenliegenden Edelstahldrahtbügel gesichert
Für biologische/biologisch gefährliche Materialien, Glasbruch, Wertstoffe oder andere Abfälle geeignet ist es zum Aufstellen auf dem Arbeitstisch und Fußboden geeignet.