Drucken
Multielement-Qualitätskontrollstandard, 10 mg/l für 36 Elemente in Salpetersäure 2%, ARISTAR® für die ICP-MS
Lieferant: VWR Chemicals
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
84793.180EA 472 EUR
84793.180
Multielement-Qualitätskontrollstandard, 10 mg/l für 36 Elemente in Salpetersäure 2%, ARISTAR® für die ICP-MS
Standards Kationischer Standards Mehrelement-Standards
36 Elemente 10 mg/l: Al, Ag, As, B, Ba, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Dy, Er, Eu, Fe, Gd, Ho, K, La, Li, Lu, Mg, Mn, Na, Nd, Ni, P, Pb, Rb, Se, Sm, Sr, Tl, Tm, V, Zn
Zertifizierungen: Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO 17034 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Lieferumfang: Wird mit Analysenzertifikat geliefert.