Drucken
Multielement-Lösung für die ICP gemäß USP 232 Parenterale Dosis 6 Elemente 100 mg/L in Salzsäure 15%
Lieferant: VWR Chemicals
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
85038.180EA 390 EUR
85038.180
Multielement-Lösung für die ICP gemäß USP 232 Parenterale Dosis 6 Elemente 100 mg/L in Salzsäure 15%
Standards Kationischer Standards Mehrelement-Standards
6 Elemente: Je 100 mg/L Ir; Pt; Os; Rh; Pd; Ru in HCl 15%.
Zertifizierungen: Rückführbar auf SRM von NIST. Hergestellt und getestet in nach ISO 17034 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.