Drucken
Oxalsäure 6,3% in wässriger Lösung USP Test Solution (TS)
Lieferant: VWR Chemicals
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
85358.260EA 84.6 EUR
85358.260
Oxalsäure 6,3% in wässriger Lösung USP Test Solution (TS)
Oxalsäure
Gebrauchsfertige Testlösungen (TS).
  • Produziert nach Richtlinien der Pharmacopoe
  • Zeit- und Kostenersparnis
  • Unabhängig zuverlässig zertifiziert
  • USP 34 konform
  • Analysenzertifikat und Sicherheitsdatenblatt verfügbar
Formel: C₂H₂O₄
MW: 90.04 g/mol
Siedepunkt: 365
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002573
CAS-Nummer: 144-62-7
EINECS: 0
UN: 3265
Merck Index: 13,06980