Drucken

Bromkresolpurpur, AnalaR NORMAPUR® ACS

Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

85723.050EA 44.2 EUR
85723.050 85723.130
Bromkresolpurpur, AnalaR NORMAPUR® ACS
Bromkresolpurpur
Formel: C₂₁H₁₆Br₂O₅S
MW: 540.23 g/mol
Melting Pt: 242
MDL Number: MFCD00011681
CAS-Nummer: 115-40-2
Merck Index: 13,01371

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Clarity of solution Passes test ACS
Identification (UV/VIS) Passes test
Sensitivity Passes test
Visual transition interval pH 5.2 - pH 6.8
Loss on drying (110°C) Max. 1 %
Absorption max. λ 1 max (buffer pH 5.2) 429 - 433 nm
Absorption max. λ 2 max (buffer pH 6.8) 587 - 590 nm
Sp.absorptivity (λ1max; 0.005g/l; pH5.2; dry) 400 - 470
Sp.absorptivity (λ2max; 0.005g/l; pH6.8; dry) 1000 - 1160


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR