Drucken
Ferrocen 99
Lieferant: ALFA AESAR
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Gefahr
Argon_filled
87202.18 87202.30 87202.A1
87202.18EA 36.7 EUR
87202.18 87202.30 87202.A1
Ferrocen 99
Ferrocen
Purity: 99% CAS No.: 102-54-5 Molecular Formula: C10H10Fe Formula Weight: 186.04 Physical Form: Powder, Packaged under argon Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: Yellow to orange Odour: Characteristic Melting Point: 173-174° Boiling Point: 249° Merck Reference: 14,4037 UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00001427
Formel: C₁₀H₁₀Fe
MW: 186.04 g/mol
Siedepunkt: 249 °C
Melting Pt: 173…174 °C
Dichte: 1.49 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001427
CAS-Nummer: 102-54-5
EINECS: 203-039-3
UN: 1325
ADR: 4.1 II
Merck Index: 14,4037