Drucken
Oxalsäure 0,5% in Schwefelsäure 50% Reag. Ph. Eur. 1061401
Lieferant: VWR Chemicals
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Gefahr
87883.290EA 153 EUR
87883.290
Oxalsäure 0,5% in Schwefelsäure 50% Reag. Ph. Eur. 1061401
Oxalsäure
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Nur nach Anfrage produziert. Bitte mit Ihrem Kundenbetreuer abklären.
Formel: C₂H₂O₄
MW: 90.04 g/mol
Siedepunkt: 365
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002573
CAS-Nummer: 144-62-7
EINECS: 205-634-3
UN: 2796
ADR: 8 II
Merck Index: 13,06980