Drucken
5-Carboxytetramethylrhodamine (5-TAMRA) Free_acid dye_Amine-reactive fluorescent
Lieferant: BIOTIUM
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
90009
90009.EA 220 EUR
90009.
5-Carboxytetramethylrhodamine (5-TAMRA) Free_acid dye_Amine-reactive fluorescent
5-Carboxytetramethylrhodamine (5-TAMRA)
Free acid form of 5-TAMRA (5-Carboxytetramethylrhodamine, single isomer).
  • λEx/λEm (MeOH) = 540/565 nm
  • Dark red solid soluble in DMSO, DMF, or MeOH
  • Store at 4°C and protect from light, especially in solution
Formel: C₂₅H₂₂N₂O₅
MW: 430.45 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00269769
CAS-Nummer: 91809-66-4
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=07d51c310d81ff6bdaa241fedb11103de876704b&vid=07d51c310d81ff6bdaa241fedb11103de876704b&prid=web&clid=SAPDAM