TRIS HCl (Tris(hydroxymethyl)aminomethan Hydrochlorid), Supelco®
Lieferant: SUPELCO
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
MQ100
93313-1L
93313-1LEA
143
EUR
93313-1L
TRIS HCl (Tris(hydroxymethyl)aminomethan Hydrochlorid), Supelco®
TRIS HCl (Tris(hydroxymethyl)aminomethan Hydrochlorid)
Formel:
NH₂C(CH₂OH)₃·HCl MW: 157.6 g/mol Melting Pt: 150…152 °C Storage Temperature: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012590 CAS-Nummer: 1185-53-1 EINECS: 214-684-5 Merck Index: 12,09902 |