Drucken
Katalase-Reagenz
Lieferant: VWR Chemicals
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
941970ZAEA 32.9 EUR
941970ZA
Katalase-Reagenz
Mikrobiologische Testsysteme Enzymatische Tests
Der Katalase-Test ermöglicht die Unterscheidung oder Identifizierung von Mikroorganismen durch Prüfung ihrer Fähigkeit zur Produktion von Katalase, einem Enzym, das Mikroorganismen vor toxischen Sauerstoffmetaboliten schützt. In der Regel produzieren nur aerobe Mikroorganismen Katalase.
  • Ein einfacher Test zur Identifizierung aerotoleranter Bakterienstämme
  • Ermöglicht die Identifizierung Gram-positiver Kokken
  • Einfach in der Anwendung
  • Storage: 8 to 25 °C