Drucken
Oxidase-Tupfer in Box
Lieferant: VWR Chemicals
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
942152ZFEA 52.6 EUR
942152ZF
Oxidase-Tupfer in Box
Mikrobiologische Testsysteme Enzymatische Tests
Mit Reagenz getränkte Tupfer zum Nachweis und zur Verifizierung bakterieller Cytochromoxidase.
  • 2× 25 Tupfer
Achtung! Bitte beachten: *Das/Die Produkt(e) auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904