Drucken

Methylvalerat, Supelco®

Lieferant: SUPELCO
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

94560-1ML 94560-5ML
94560-1MLEA 53.9 EUR
94560-1ML 94560-5ML
Methylvalerat, Supelco®
Methylvalerat
Formel: C₆H₁₂O₂
MW: 116.16 g/mol
Siedepunkt: 126.5
Melting Pt: –91 °C
Dichte: 0.89 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009478
CAS-Nummer: 624-24-8
EINECS: 210-838-0
UN: 3272
ADR: 3 II
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1c95bbface3ef29e0578cd66188e752ea28559c4&vid=1c95bbface3ef29e0578cd66188e752ea28559c4&prid=web&clid=SAPDAM https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=822e9ae15152e988a042fbf64d1987493a8ac2fb&vid=822e9ae15152e988a042fbf64d1987493a8ac2fb&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR