Wasser for HPCE, for luminescence, suitable for UV/Vis spectroscopy, Supelco®
Lieferant: SUPELCO
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
MQ100
95283-100ML
95283-1L
95283-100MLEA
32.8
EUR
95283-100ML
95283-1L
Wasser for HPCE, for luminescence, suitable for UV/Vis spectroscopy, Supelco®
Wasser
Formel:
H₂O MW: 18.02 g/mol Siedepunkt: 100 Melting Pt: 0 Dichte: 1 g/cm³ (4 °C) Storage Temperature: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011332 CAS-Nummer: 7732-18-5 EINECS: 231-791-2 Merck Index: 13,10098 |