Drucken
Citrate standard for IC, TraceCERT®, Supelco®
Lieferant: SUPELCO
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
96068-100ML
96068-100MLEA 58.2 EUR
96068-100ML
Citrate standard for IC, TraceCERT®, Supelco®
Standards Anionische Standards Citrat-Standards
Zertifizierungen: This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025.