n-Dodecyl-β-D-maltosid
Lieferant: APPLICHEM LIFESCIENCE
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
|
Achtung
|
A0819.0005
A0819.0005EA
379
EUR
A0819.0005
n-Dodecyl-β-D-maltosid
n-Dodecyl-β-D-maltosid
Formel:
C₂₄H₄₆O₁₁ MW: 510.6 g/mol Storage Temperature: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00043012 CAS-Nummer: 69227-93-6 |