N-Octyl-β-D-glucopyranosid
Lieferant: APPLICHEM LIFESCIENCE
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
|
Achtung
|
A1010.0025
A1010.0025EA
725
EUR
A1010.0025
N-Octyl-β-D-glucopyranosid
N-Octyl-β-D-glucopyranosid
Formel:
C₁₄H₂₈O₆ MW: 292.37 g/mol Melting Pt: 110 Storage Temperature: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00063288 CAS-Nummer: 29836-26-8 EINECS: 249-887-8 |