Pyridin-N-oxid 95%
Lieferant: ALFA AESAR
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
|
Gefahr
|
A10419.14
A10419.22
A10419.36
A10419.14EA
24.5
EUR
A10419.14
A10419.22
A10419.36
Pyridin-N-oxid 95%
Pyridin-N-oxid
Purity: 95%
CAS No.: 694-59-7
Molecular Formula: C5H5NO
Formula Weight: 95.10
Flash Point: 143°(289°F)
Melting Point: 61-66°
Boiling Point: 270°
Beilstein Reference: 105257
Merck Reference: 14,7972
MDL No.: MFCD00006194
Formel:
C₅H₅NO MW: 95.1 g/mol Siedepunkt: 270 °C Melting Pt: 61…66 °C Flash-Pt: 143 °C (289 °F) Storage Temperature: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006194 CAS-Nummer: 694-59-7 EINECS: 211-774-6 Merck Index: 12,08155 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...