Drucken
Guanidiniumchlorid
Lieferant: APPLICHEM LIFESCIENCE
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Achtung
A1106.1000
A1106.1000EA 356 EUR
A1106.1000
Guanidiniumchlorid
Guanidiniumchlorid
Formel: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
MW: 95.53 g/mol
Melting Pt: 185
Dichte: 1.354 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013026
CAS-Nummer: 50-01-1
EINECS: 200-002-3
Merck Index: 13,04578
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da5a871cab977e6d9dc666b457732eb1e869a714&vid=ec49804319d0557e26e13f7611afdfc1d7f091c3&prid=web&clid=SAPDAM