N-Boc-glycin (Boc-Gly-OH) ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
|
Gefahr
|
A11579.06
A11579.14
A11579.22
A11579.06EA
26.2
EUR
A11579.06
A11579.14
A11579.22
N-Boc-glycin (Boc-Gly-OH) ≥98%
N-Boc-glycin (Boc-Gly-OH)
Purity: 98+%
CAS No.: 4530-20-5
Molecular Formula: (CH3)3COCONHCH2CO2H
Formula Weight: 175.18
Melting Point: 87-90°
Beilstein Reference: 1101514
Formel:
C₇H₁₃NO₄ MW: 175.2 g/mol Melting Pt: 87…90 °C Storage Temperature: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002690 CAS-Nummer: 4530-20-5 EINECS: 224-864-5 |