Drucken

Methyl-3-(brommethyl)benzoat ≥97%

Lieferant: ALFA AESAR
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Gefahr

A11826.14 A11826.06
A11826.14EA 168 EUR
A11826.14 A11826.06
Methyl-3-(brommethyl)benzoat ≥97%
Methyl-3-(brommethyl)benzoat

Purity: 97% CAS No.: 1129-28-8 Molecular Formula: C9H9BrO2 Formula Weight: 229.07 Melting Point: 43-45° Boiling Point: 115°/0.8mm UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00051437

Formel: C₉H₉BrO₂
MW: 229.07 g/mol
Siedepunkt: 115 °C (0.8 mmHg)
Melting Pt: 43…45 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051437
CAS-Nummer: 1129-28-8
EINECS: 419-100-4
ADR: 8 III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR