Drucken

Iodtrimethylsilan ≥97% stabilisiert

Lieferant: ALFA AESAR
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Gefahr

A12902.06 A12902.14 A12902.22 A12902.30
A12902.06EA 34.5 EUR
A12902.06 A12902.14 A12902.22 A12902.30
Iodtrimethylsilan ≥97% stabilisiert
Iodtrimethylsilan

Stabilized with copper


Purity: 97% CAS No.: 16029-98-4 Molecular Formula: C3H9ISi Formula Weight: 200.09 Storage Temperature: -30°C to -10°C Flash Point: -2°(28°F) Refractive Index: 1.4760 Boiling Point: 105-106° Beilstein Reference: 1731136 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00001028

Formel: C₃H₉ISi
MW: 200.09 g/mol
Siedepunkt: 105…106 °C
Melting Pt: < 0 °C
Dichte: 1.440
Flash-Pt: –2 °C (28 °F)
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00001028
CAS-Nummer: 16029-98-4
EINECS: 240-171-0
UN: 2924
ADR: 3 II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR