Drucken
5-Methyl-2-furaldehyd ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Achtung
A13264.22 A13264.14
A13264.22EA 100 EUR
A13264.22 A13264.14
5-Methyl-2-furaldehyd ≥98%
5-Methyl-2-furaldehyd
Purity: 98% CAS No.: 620-02-0 Molecular Formula: C6H6O2 Formula Weight: 110.11 Flash Point: 72°(161°F) Refractive Index: 1.5310 Boiling Point: 186-188° Beilstein Reference: 106895 MDL No.: MFCD00003232
Formel: C₆H₆O₂
MW: 110.11 g/mol
Siedepunkt: 186…188 °C
Dichte: 1.106
Flash-Pt: 72 °C (161 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003232
CAS-Nummer: 620-02-0
EINECS: 210-622-6