Drucken
L-α-Phenylalanin
Lieferant: APPLICHEM LIFESCIENCE
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
A1344.1000
A1344.1000EA 532 EUR
A1344.1000
L-α-Phenylalanin
L-α-Phenylalanin
Formel: C₉H₁₁NO₂
MW: 165.19 g/mol
Siedepunkt: 313
Melting Pt: 173
Dichte: 0.754 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064227
CAS-Nummer: 63-91-2
EINECS: 200-568-1
Merck Index: 14,07271