Sebacoyldichlorid ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
|
Gefahr
|
A14226.14
A14226.22
A14226.36
A14226.14EA
37
EUR
A14226.14
A14226.22
A14226.36
Sebacoyldichlorid ≥97%
Sebacoyldichlorid
Purity: 97%
CAS No.: 111-19-3
Molecular Formula: ClCO(CH2)8COCl
Formula Weight: 239.14
Flash Point: 165°(329°F)
Refractive Index: 1.4680
Odour: Acrid
Melting Point: -5°
Boiling Point: 161°/14mm
Beilstein Reference: 1365665
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00000770
Formel:
C₁₀H₁₆Cl₂O₂ MW: 239.14 g/mol Siedepunkt: 161 °C (14 mmHg) Melting Pt: –5 °C Dichte: 1.121 Flash-Pt: 165 °C (329 °F) Storage Temperature: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000770 CAS-Nummer: 111-19-3 EINECS: 203-843-4 UN: 2922 ADR: 8 II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...