Drucken

Trichloressigsäure

Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Gefahr

A1431.1000
A1431.1000EA 181 EUR
A1431.1000
Trichloressigsäure
Trichloressigsäure
Formel: Cl₃CCOOH
MW: 163.39 g/mol
Siedepunkt: 196
Melting Pt: 54…56 °C
Dichte: 1.63 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 113 °C (geschlossener Tiegel)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004177
CAS-Nummer: 76-03-9
EINECS: 200-927-2
Merck Index: 13,09700
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae34130684af3f73eccad44eac686e325855232d&vid=b509abad2aaf1efc2ba16dc8bb4a6d861917d151&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR