Kanamycin sulphate hydrate, min. 750 I.U./mg, BioChemica
Lieferant: APPLICHEM LIFESCIENCE
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
|
Gefahr
|
A1493.0005
A1493.0010
A1493.0025
A1493.0050
A1493.0005EA
47.6
EUR
A1493.0005
A1493.0010
A1493.0025
A1493.0050
Kanamycin sulphate hydrate, min. 750 I.U./mg, BioChemica
Kanamycin sulphate hydrate
Formel:
C₁₈H₃₆N₄O₁₁·H₂SO₄·H₂O MW: 600.60 g/mol Storage Temperature: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
5965-95-7 EINECS: 246-933-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | min. 750 I.U./mg |
α20°C/D; 1 %, H2O | +112° - +123° |
pH (1 %; H2O) | 6.5 - 8.5 |
Loss on drying (60°C) | max. 1.5 % (1 Torr) |
Kanamycin B | max. 4 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...