Drucken
p-Anisaldehyd 98
Lieferant: ALFA AESAR
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Achtung
A15364.30 A15364.0B A15364.18
A15364.30EA 43.8 EUR
A15364.30 A15364.0B A15364.18
p-Anisaldehyd 98
p-Anisaldehyd
Purity: 98% CAS No.: 123-11-5 Molecular Formula: C8H8O2 Formula Weight: 136.15 Flash Point: 116°(241°F) Physical Form: Liquid Density: 1.121 Refractive Index: 1.5730 Sensitivity: Air and Light Sensitive Appearance: Colourless to pale yellow Odour: Odourless Melting Point: 0-2° Boiling Point: 247-249° Beilstein Reference: 471382 Merck Reference: 14,663 MDL No.: MFCD00003385
Formel: C₈H₈O₂
MW: 136.15 g/mol
Siedepunkt: 247…249 °C
Melting Pt: 0…2 °C
Dichte: 1.121
Flash-Pt: 116 °C (241 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003385
CAS-Nummer: 123-11-5
EINECS: 204-602-6
Merck Index: 13,00666