Drucken

Anilinsulfat 98

Lieferant: ALFA AESAR
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Gefahr

A15563.22 A15563.36
A15563.22EA 28.2 EUR
A15563.22 A15563.36
Anilinsulfat 98
Anilinsulfat

Purity: 98% CAS No.: 542-16-5 Molecular Formula: (C6H5NH2)2.H2SO4 Formula Weight: 284.34 Odour: Odourless Solubility: Soluble in water Beilstein Reference: 3729533 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00013110

Formel: C₁₂H₁₆N₂O₄S
MW: 284.34 g/mol
Dichte: 1.377
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013110
CAS-Nummer: 542-16-5
EINECS: 208-805-0
UN: 2811
ADR: 6.1 III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR