Drucken
Quecksilber(II)iodid 99
Lieferant: ALFA AESAR
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Gefahr
A16130.22 A16130.36
A16130.22EA 98.1 EUR
A16130.22 A16130.36
Quecksilber(II)iodid 99
Quecksilber(II)iodid
Purity: 99+% CAS No.: 7774-29-0 Molecular Formula: HgI2 Formula Weight: 454.40 Odour: Odourless Melting Point: 259° Boiling Point: 350° subl. Merck Reference: 14,5879 UN No.: 1638 MDL No.: MFCD00011044
Formel: HgI₂
MW: 454.4 g/mol
Siedepunkt: 350 °C (Subl.)
Melting Pt: 259
Dichte: 6.28
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011044
CAS-Nummer: 7774-29-0
EINECS: 231-873-8
UN: 1638
Merck Index: 13,05905