Drucken

Zink(II)nitrat Hexahydrat 98

Lieferant: ALFA AESAR
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Gefahr

A16282.22 A16282.36
A16282.22EA 34.9 EUR
A16282.22 A16282.36
Zink(II)nitrat Hexahydrat 98
Zink(II)nitrat Hexahydrat
Formel: ZnN₂O₆·6H₂O
MW: 297.49 g/mol
Siedepunkt: ∼105 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 36
Dichte: 2.06 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149889
CAS-Nummer: 10196-18-6
EINECS: 231-943-8
UN: 1514
ADR: 5.1 II
Merck Index: 12,10273

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR