Drucken
Hyperosid Hypericum perforatum 97,0 HPLC_ASSAY_METHOD, pure
Lieferant: APPLICHEM LIFESCIENCE
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Achtung
A1791.0100
A1791.0100EA 494 EUR
A1791.0100
Hyperosid Hypericum perforatum 97,0 HPLC_ASSAY_METHOD, pure
Hyperosid
Originated from hypericum perforatum.
Formel: C₂₁H₂₀O₁₂
MW: 464.38 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00016933
CAS-Nummer: 482-36-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
State of Matter Solid
Storage Temperature 2 - 8 °C
Assay (HPLC) min. 97%