2-(Cyclohexylamino)ethansulfonsäure (CHES) ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
|
Achtung
|
A18047.14
A18047.22
A18047.36
A18047.99
A18047.14EA
47.1
EUR
A18047.14
A18047.22
A18047.36
A18047.99
2-(Cyclohexylamino)ethansulfonsäure (CHES) ≥99%
2-(Cyclohexylamino)ethansulfonsäure (CHES)
Purity: 99%
CAS No.: 103-47-9
Molecular Formula: C8H17NO3S
Formula Weight: 207.29
Melting Point:
Zwitterionic buffer useful in pH range 8.6 to 10.0
Formel:
C₈H₁₇NO₃S MW: 207.29 g/mol Melting Pt: >300 °C Storage Temperature: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003835 CAS-Nummer: 103-47-9 EINECS: 203-115-6 Merck Index: 13,02063 |