Drucken
Europiumtriacetat Hydrat 99%
Lieferant: ALFA AESAR
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
A18069.03
A18069.03EA 38.3 EUR
A18069.03
Europiumtriacetat Hydrat 99%
Europiumtriacetat Hydrat
Formel: C₆H₉EuO₆·H₂O
MW: 347.11 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150115
CAS-Nummer: 62667-64-5
EINECS: 214-670-9