Drucken
D(+)-Tryptophan ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
A18426.06 A18426.14 A18426.22
A18426.06EA 37.7 EUR
A18426.06 A18426.14 A18426.22
D(+)-Tryptophan ≥99%
D(+)-Tryptophan
Purity: 99% CAS No.: 153-94-6 Molecular Formula: C11H12N2O2 Formula Weight: 204.23 Melting Point: 273° dec. Beilstein Reference: 86198
Formel: C₁₁H₁₂N₂O₂
MW: 204.23 g/mol
Melting Pt: 273 °C (Zers.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064339
CAS-Nummer: 153-94-6
EINECS: 205-819-9
Merck Index: 14,09797